Reinigungsmittel zur manuellen Reinigung von Glaswaren, Pulver, neodisher® PM 5
Lieferant: Dr. Weigert
440281
141-0941EA 471 EUR
141-0941
Reinigungsmittel zur manuellen Reinigung von Glaswaren, Pulver, neodisher® PM 5
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
  • Leicht alkalisches Pulver zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten und Laborglasgeräten
  • Komponenten: < 5 % nichtionische Tenside, anionische Tenside, Bleichmittel; >30 % Phosphate
  • Dosierung: 0,5 - 2 %