Laborspülmaschine, G 7893
Lieferant: MIELE
7333630 7142890 7142900
MIEL7333630EA 0 EUR
MIEL7333630 141-1007 141-0558
Laborspülmaschine, G 7893
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Diese Geräte aus Edelstahl zur Befüllung von vorne passen unter eine Arbeitsfläche und verfügen über einen großen Spülraum mit zwei Spületagen. Sie eignen sich für die Reinigung auf analysenreine Standards in Industrie-, Umwelt- und Forschungslaboren. Die Maschinen sind mit integrierter Heißlufttrocknung ausgestattet und sind nur 600 mm breit.
Mit integrierter Heißlufttrocknung.
  • Direkte Ankopplung des Oberkorbs, entweder mit Spülarm oder Injektordüsen, an die Wasserversorgung ermöglicht eine gründliche Reinigung des Spülguts von innen und außen
  • Trocknung Plus sorgt dafür, dass das Gerät und auch komplexe Artikel sowohl von innen als auch außen effektiv getrocknet werden
  • Integrierte Dosierpumpe für präzise und automatische Dosierung von Neutralisationsmitteln
  • Spülen mit entmineralisiertem Wasser für analysenreine Aufbereitungsergebnisse
  • Profi-Monobloc Wasserenthärter sorgt für kontinuierliche Regenerierung beim Spülvorgang
  • Dampfkondensator verhindert eine Beschädigung des Raums durch abgegebene Feuchtigkeit und Heißluft; kein Anschluss an Abzug erforderlich
Compliant with VDE, EMC/radio interference protection, IP X1
Standards: VDE-konform, EMV-/Funkstörschutz, IP X1.
Bestellinformation: Korb und Zubehör müssen separat bestellt werden. Bei der Verwendung als eigenständiges Gerät muss die Abdeckung separat bestellt werden.