Isolatorreinigungswerkzeug
Lieferant: Texwipe
STX7114 TX7105 TX7120 TX7121 TX7122 STX7114M
141-1046EA 646 EUR
141-1046 141-1054 141-1061 141-1062 141-1063 141-1047
Isolatorreinigungswerkzeug
Mopps
Isolatorreinigungswerkzeuge: Mopp-Hardware, Ersatzkopf, Ersatzstiel.Dieses speziell für die Arbeit in Isolatoren und anderen kleinen Bereichen entwickelte Werkzeug ist leicht zu manövrieren und bietet eine leichtgängige Einhandbedienung. Dank des flachen Schwenkkopfes erreicht das Isolatorreinigungswerkzeug auch schwer zugängliche Stellen. Der gepolsterte Kopf ist für schnelle Wechsel während der Arbeit konzipiert und gewährleistet, dass der Mopp auf verschiedenen Oberflächen ohne Verlust der Reinigungsleistung eingesetzt werden kann. Die abgerundeten Kanten sind ideal für die Reinigung der Isolatorecken und verhindern Kratzer oder Schäden an Oberflächen.
  • Schnellwechselsystem ermöglicht dem Anwender den häufigen Wechsel von Bezügen/Pads zur Einhaltung strenger Reinigungsprotokolle
  • Passt sich dank des Polyester-Pads gut an Oberflächen an
  • Erreicht dank des flachen Schwenkkopfes auch schwer zugängliche Stellen
  • Bezüge aus 100% Polyester bieten die saubersten verfügbaren Substrate für die Reinigung von Isolatoren
  • Einhandbedienung dank des leichten Stiels
Isolatorreinigungsbezüge:Hergestellt aus 100% Polyester oder 100% Polyester-Mikrodenier. Dieses Material bietet eine bessere Partikelanziehung, streifenfreie Reinigung, sowie eine verbesserte Saugfähigkeit für das Arbeiten mit Lösungen. Verbesserte Saugfähigkeit und schnelle Aufsaugleistung
Verbessertes Anziehen und Einfangen von Partikeln in der Größe von Mikroben. Streifenfreie Reinigung
Hergestellt aus 100% Polyester oder 100% Polyester-Mikrodenier. Dieses Material bietet eine bessere Partikelanziehung, streifenfreie Reinigung, sowie eine verbesserte Saugfähigkeit für das Arbeiten mit Lösungen.