Modularer Niederflurwagen, AlphaMop™
Lieferant: Texwipe
TX7046 TX7054
141-1050EA 2390 EUR
141-1050 141-1052
Modularer Niederflurwagen, AlphaMop™
Mopps
Reinigungswagen: Dieser Wagen für AlphaMop™ Rechteckeimer aus Edelstahl und Kunststoff verfügt über eine seitliche Schutzwand, um Eimer zu stabilisieren und verschüttete Flüssigkeiten zu erfassen. Für die Nahrungsmittelindustrie zugelassen. Autoklavierbar. Für ein Drei-Eimer-System ist eine Wagenerweiterung (TX7046E) erhältlich.
Edelstahl-Eimer: Nahtloser Edelstahleimer wurde für die Verwendung in kritischen Herstellungsumgebungen entwickelt. Aus 100% Edelstahl vom Typ 304. Autoklavierbar
Markierungen an der Innenseite erlauben eine genaue Verdünnung
Wählen Sie den Wagen TX7046 aus Edelstahl mit der optionalen Erweiterung (TX704E) für ein praktisches Drei-Eimer-System
Dieser nahtlose Edelstahl-Eimer ist für den Einsatz in kritischen Fertigungsumgebungen konzipiert. Hergestellt aus 100% Edelstahl 304.