Biozid, ClearKlens Bi-Spore
Lieferant: Diversey
7516197 7515828 100827588
DIVY7516197EA 274 EUR
DIVY7516197 DIVY7515828 141-1409
Biozid, ClearKlens Bi-Spore
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
ClearKlens Bi-Spore ist ein schnell wirksames, stabiles Zwei-Komponenten-System zur Erzeugung von Chlordioxid, das gemäß dem europäischen Sporizidtest (CEN 13704) bereits nach 5 Minuten Einwirkzeit bzw. innerhalb von 5 - 8 Minuten nach Oberflächenkontakt wirkt.
  • Prüfungen CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 und CEN 13704 bestanden
  • Auf 0,2 µm gefiltert, aseptisch abgefüllt und zweifach verpackt
  • Im Lieferumfang enthalten: Analysen-und Sterilitätszertifikat, wo zutreffend
  • Kompatibel in Rotation mit ClearKlens Tego® 2000 und ClearKlens Cleansinald
ClearKlens Bi-Spore possesses a virucidal activity on Polio and Parvovirus in one minute and a fungicidal activity on A.niger in 15 minutes. It also possess broad spectrum of activity and excellent sporicidal activity.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.