Reinraum-Staubsauger, CR-1400WD und CR-1400D
Lieferant: TIGER-VAC
113203B 113204B 113204C
141-1416EA 3420 EUR
141-1416 141-1417 TIGV113204C
Reinraum-Staubsauger, CR-1400WD und CR-1400D
Staubsauger
Reinraumstaubsauger der neuen Generation, erhältlich nur in Trocken- oder in Nass- und Trockenkonfiguration. Speziell für die Pharma-, Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie entwickelt.
  • Mehrstufiges Filtersystem; einfacher und zuverlässiger Filterwechsel
  • Zweistufiger Bypass-Motor sorgt für starke Saugkraft und leisen Betrieb
  • Der Rückgewinnungstank besteht aus Edelstahl Typ 316 und ist einschließlich der Räder vollständig autoklavierbar (bis 121 °C)
  • Der Edelstahlschwimmer (Flüssigkeitsabschaltung) ist abnehmbar für einfache Demontage und Wartung; er ist ebenfalls autoklavierbar (bis 121 °C); Standard für den CR-1400WD und optional für den CR-1400D
  • Einfache Aufbewahrung des Netzkabels am Antriebskopf
Ausgestattet mit zwei nachgeschalteten ULPA-Filtern. ULPA-Filter sind U15 gemäß EN 1822. Ein ULPA-Filter ist am Arbeitsluftauslass und der andere am Kühlluftauslass installiert. Zwei nachgeschaltete ULPA-Filter sind die einzige Möglichkeit, die Reinraumkompatibilität des Bypass-Motors sicherzustellen.
Die Primärfilter bestehen aus einem Einweg-Sammelbeutel (für Trockenrückgewinnung) und einem Primärfilter aus Polyester. Filterklasse M gemäß IEC 60335-2-69.
Konstruktion: Vollständige Edelstahl-Konstruktion mit elektropolierter Oberfläche um Oberflächenkontaminationen zu entfernen. Autoklavierbar bis zu 121 °C (Antriebskopf ausgenommen).
Standards: Kompatibel mit Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 4 gemäß ISO 14644-1 (Klasse 10 gemäß FED STD 209E).
Gemäß GMP-Standards.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Eine Vielzahl von Zubehörteilen ist erhältlich, darunter: autoklavierbare Schläuche und Werkzeuge sowie ESD-sichere Schläuche und Werkzeuge.
Lieferumfang: Jeder Staubsauger wird vor Verlassen des Werks auf Aerosoldichtheit geprüft. Geliefert mit 2× nachgeschalteten ULPA-Filtern, einem Hauptgewebefilter und Käfig, einem Einwegfilterbeutel und einem Edelstahlschwimmer (Flüssigkeitsabschaltung).
Verpackung:
Bitte beachten Hinweis: Nur zur nassen oder trockenen Rückgewinnung.