Desinfektionsreinigungsmittel, Divodes FG VT29 L
Lieferant: Diversey
7511257 100861468 G11661
DIVY7511257EA 131 EUR
DIVY7511257 141-1448 DIVYG11661
Desinfektionsreinigungsmittel, Divodes FG VT29 L
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Divodes FG ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel auf Basis einer Propanolmischung, die speziell für die Verwendung auf Oberflächen entwickelt wurde, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen. Es wird auch auf Oberflächen angewendet, bei denen eine Berührung mit Wasser zu vermeiden ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Empfehlenswert für feuchtigkeitsempfindliche Bereiche
  • Nicht korrosiv und schnell trocknend
  • Kein Nachspülen erforderlich
Standards: Bakterizid EN 1276; Fungizid EN 1650.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor GebrauchMore Product Information