Wagensysteme Clino®, STEC9K mit MultiBox und PlusBox
Lieferant: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3079740
141-1547EA 1580 EUR
141-1547
Wagensysteme Clino®, STEC9K mit MultiBox und PlusBox
Transportwagen
Der ergonomisch optimierte Systemwagen STEC9K wurde speziell für die EasyMop-Technik entwickelt. Hergestellt aus Edelstahl mit einer geschlossenen Optik und offenen Funktionen mit MultiBox und PlusBox.
  • Wechsel zwischen ein- und zweistufigem Verfahren möglich
  • Einfache Bodenreinigung mit der Flachpresse Ringo und der Technik zur Wiederverwendung des Mopps
  • Die MultiBox bietet einen enormen Platz zur Aufbewahrung, erweiterbar und abschließbar
  • Die PlusBox dient zur einfachen Imprägnierung von Moppbezügen und Tüchern (passend für 6 L Boxen)
  • Entsorgungssystem kann eingeklappt werden, zu jeder Zeit austausch- und erweiterbar
  • Führungsrollen (125mm) mit doppelten Kugellagern
Die MultiBox mit ihrer geschlossenen Optik und offenen Funktionen verwendet man zur einfachen Vorbereitung von Mopp-Köpfen und Tüchern. Beide, MultiBox und PlusBox, sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung beinhaltet 1×Schale für Systembox EasyMop, 3×Systemboxen EasyMop, Flaschenhalter ClinoBar, 3×MultiBoxen, 4×PlusBoxen und Entsorgungseinheit (2×70 L). Die PlusBox beinhaltet ein Sieb und einen Deckel für eine höhere Sicherheit bei manueller Reinigung und der direkten Vorbereitung aller Textilien.