di-Natriummetasilicat Pentahydrat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14103.A1 14103.D9
14103.A1EA 45.4 EUR
14103.A1 14103.D9
di-Natriummetasilicat Pentahydrat, tech.
di-Natriummetasilicat Pentahydrat
CAS No.: 10213-79-3 Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O Formula Weight: 212.14 (122.06anhy) Physical Form: -18 Mesh Granular Density: 1.75 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 72° Merck Reference: 14,8642 UN No.: 3253 MDL No.: MFCD00149176
Formel: Na₂SiO₃·5H₂O
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 1,75
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149176
CAS-Nummer: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8642