Triphenylphosphin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
14112.14 14112.22 14112.36 AB203478.0500
14112.14EA 28.2 EUR
14112.14 14112.22 14112.36 ABCRAB203478.0500
Triphenylphosphin ≥99%
Triphenylphosphin
Purity: 99+% CAS No.: 603-35-0 Molecular Formula: (C6H5)3P Formula Weight: 262.29 Flash Point: 181°(358°F) Physical Form: Flake Density: 1.200 Appearance: White to pale cream Odour: Mild Melting Point: 79-81° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 610776 Merck Reference: 14,9743 MDL No.: MFCD00003043
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Dichte: 1,200
Flammpunkt: 181 °C (358 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,9743