Zinkfluorid Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinkdifluorid-Tetrahydrat, Zinkdifluorid Tetrahydrat, Zink(II)fluorid Tetrahydrat
14127.36
14127.36EA 144 EUR
14127.36
Zinkfluorid Tetrahydrat ≥98%
Zinkfluorid Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 13986-18-0 Molecular Formula: ZnF2.4H2O Formula Weight: 175.43 (103.37anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,10136 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149892
Formel: F₂Zn·4H₂O
Molecular Weight: 175,45 g/mol
Schmelzpunkt: 872 °C
Dichte: 2,255 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149892
CAS-Nummer: 13986-18-0
EINECS: 232-001-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10136