Bleititanat 99,5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Blei(II)titanat(IV), Blei(II)titan(IV)oxid, Blei(II)orthotitanat, Blei(II)titanoxid, Bleititantrioxid, Blei(II)titanat
14139.22 14139.36 14139.A3
14139.22EA 48.5 EUR
14139.22 14139.36 14139.A3
Bleititanat 99,5
Bleititanat
Purity: 99.5% CAS No.: 12060-00-3 Molecular Formula: PbTiO3 Formula Weight: 303.09 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.520 Appearance: Yellow Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011159
Formel: O₃PbTi
Molecular Weight: 303.08 g/mol
Schmelzpunkt: 1120
Dichte: 7.520
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011159
CAS-Nummer: 12060-00-3
EINECS: 235-038-9
ADR: 6.1 II