Bleititanat ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14139.22
14139.36
14139.A3
14139.22EA
48.5
EUR
14139.22
14139.36
14139.A3
Bleititanat ≥99,5%
Bleititanat
Purity: 99.5%
CAS No.: 12060-00-3
Molecular Formula: PbTiO3
Formula Weight: 303.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.520
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011159
Formel:
O₃PbTi Schmelzpunkt: 1120 °C Dichte: 7,520 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011159 CAS-Nummer: 12060-00-3 EINECS: 235-038-9 ADR: 6.1,II |