Calciumoxid, Pulver, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
1414-REA 0 EUR
1414-R
Calciumoxid, Pulver, Laborreagens, J.T.Baker®
Calcium oxide
Formel: CaO
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 90 %
Assay (CaO) ≥ 90 %
Insoluble Matter ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 2.0 %
Carbonate (CO₃) Passes Test
Magnesium and Alkali Salts Passes Test