Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14153.09 14153.18 14153.30
14153.09EA 126 EUR
14153.09 14153.18 14153.30
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Silver
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647