Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14181.FF
14181.FI
14181.FFEA
599
EUR
14181.FF
14181.FI
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈65.9g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Molecular Weight: 180.95 g/mol Siedepunkt: 5427 Schmelzpunkt: 2996 Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |