Eisen ≥99% (Metall-Basis), Pulver -20 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 60.8 EUR
14183.30 14183.A1 14183.A7
Eisen ≥99% (Metall-Basis), Pulver -20 mesh
Iron

Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999

Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR