Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Folie [Si & Fe (kombiniert) ∼ 1%], geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14192.RV
14192.RVEA 131 EUR
14192.RV
Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Folie [Si & Fe (kombiniert) ∼ 1%], geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium

Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈729g/45x60cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR