Testbenzin, 150…200 °C, SPECTRONORM® für die Atomabsorptionsspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

141976YEA 212 EUR
141976Y
Testbenzin, 150…200 °C, SPECTRONORM® für die Atomabsorptionsspektroskopie
Testbenzin

SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.

Siedepunkt: 150…200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64742-48-9
EINECS: 919-857-5
UN: 3295
ADR: 3,III
REACH: 01-2119463258-33

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Density (20/4) 0.750 - 0.790
Al (Aluminium) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.02 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR