Strontium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14205.18
14205.18EA
81.6
EUR
14205.18
Strontium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Strontium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134060