Zinn-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14206.18
14206.18EA 77 EUR
14206.18
Zinn-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards

Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133862

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR