Silicium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14209.18
14209.18EA
114
EUR
14209.18
Silicium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Silizium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...