Phosphor-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g P in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14210.18
14210.18EA 97.9 EUR
14210.18
Phosphor-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g P in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133771