Nickel-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14211.18
14211.18EA
87.8
EUR
14211.18
Nickel-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ni in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011137