Molybdän-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mo in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14213.18
14213.18EA
70.3
EUR
14213.18
Molybdän-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mo in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003465