Mangan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14214.18
14214.18EA
86.9
EUR
14214.18
Mangan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Mn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Mangan-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011111