Lithium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Li in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14215.18
14215.18EA 89.2 EUR
14215.18
Lithium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Li in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134051