Kalium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g K in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14216.18
14216.18EA
92.1
EUR
14216.18
Kalium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g K in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Kalium-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00133776