Eisen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Fe in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14220.18
14220.18EA
93.4
EUR
14220.18
Eisen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Fe in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00010999