Bismut-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Bi in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14223.18
14223.18EA 109 EUR
14223.18
Bismut-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Bi in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134033