Lanthan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g La in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
14224.18
14224.18EA
107
EUR
14224.18
Lanthan-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g La in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Lanthan-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011066
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...