Bor-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14227.18
14227.18EA
101
EUR
14227.18
Bor-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g B in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034