Barium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ba in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14230.18
14230.18EA
80.4
EUR
14230.18
Barium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ba in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134031