Blei(II,IV)oxid ≥97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14232.A1 14232.A7
14232.A1EA 71.8 EUR
14232.A1 14232.A7
Blei(II,IV)oxid ≥97% (Metall-Basis)
Blei(II,IV)oxid
Purity: 97% CAS No.: 1314-41-6 Molecular Formula: O4Pb3 Formula Weight: 685.60 Physical Form: Powder Density: 9.1 Appearance: Bright red to orange Odour: Odourless Melting Point: ca 500° dec. Merck Reference: 14,5425 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00078491
Formel: Pb₃O₄
Siedepunkt: 2682 °C (1013 hPa)
Dichte: 9,1
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078491
CAS-Nummer: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5425