Methylbenzolsulfonat

Lieferant: USP
Gefahr

Synonyme: Benzolsulfonsäuremethylester

1424112
1424112.EA 553 EUR
1424112.
Methylbenzolsulfonat
Methylbenzolsulfonat
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Flammpunkt: 143,0 °C (289,4 °F)
MDL: MFCD00014737
CAS-Nummer: 80-18-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR