Silber ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14259.BS 14259.BW 14259.VC
14259.BSEA 93.8 EUR
14259.BS 14259.BW 14259.VC
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Silver

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR