Natriumchlorit tech. ∼80%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

14265.36 14265.A3 14265.A9
14265.36EA 66.3 EUR
14265.36 14265.A3 14265.A9
Natriumchlorit tech. ∼80%, technische Qualität
Sodium chlorite

Purity: 80% CAS No.: 7758-19-2 Molecular Formula: ClNaO2 Formula Weight: 90.44 Physical Form: Flake/Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 180-200° dec. Merck Reference: 14,8600 UN No.: 1496 MDL No.: MFCD00003478

Formel: ClNaO₂
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003478
CAS-Nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8600

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR