Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0127 mm (0.0005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14266.8S 14266.GD 14266.FY
14266.8SEA 918 EUR
14266.8S 14266.GD 14266.FY
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0127 mm (0.0005 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈2.1g/100x100mm, certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molecular Weight: 180.95 g/mol
Siedepunkt: 5427
Schmelzpunkt: 2996
Dichte: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223