Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
14272-2L
14272-2LEA 553.89 EUR
14272-2L
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Siedepunkt: 81 °C
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Formic acid 0.095 - 0.105 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Aluminium (Al) Max. 0.03 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.03 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Transmittance at 254 nm Min. 90 %
Transmittance at 230 nm Min. 15 %
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Suitability for the UHPLC-MS complying
UHPLC Gradient drift 254 nm Max. 30 mAU
UHPLC Gradient peak 254 nm Max. 2 mAU
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 20 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb