Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
14281-2L
14281-2LEA 142.28 EUR
14281-2L
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Lösungsmittelgemisch getestet für UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
EINECS: 231-791-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of formic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.6 - 2.8
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.2 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.2 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Transmittance at 230 nm Min. 45 %
Transmittance at 254 nm Min. 98.5 %
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 10 ppb
UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) Max. 50 ppb
HPLC Gradient at 210 nm Max. 20 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 5 mAU
Suitability for the UHPLC-MS complying