Kaliumsulfat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14311.36 14311.A3
14311.36EA 41.6 EUR
14311.36 14311.A3
Kaliumsulfat ≥99,0% ACS
Potassium sulphate
Purity: 99.0% min CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Crystalline Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1689 °C
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,662
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674