Arsen-Standardlösung, 10000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14369.AD 14369.AE 14369.AP
14369.ADEA 86.3 EUR
14369.AD 14369.AE 14369.AP
Arsen-Standardlösung, 10000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards

Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR