Bor-Standardlösung, 10000 mg/L B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14370.AD 14370.AE 14370.AP
14370.ADEA 85.1 EUR
14370.AD 14370.AE 14370.AP
Bor-Standardlösung, 10000 mg/L B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Bor-Standards

Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR