Bor-Standardlösung, 10000 mg/L B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14370.AD
14370.AE
14370.AP
14370.ADEA
85.1
EUR
14370.AD
14370.AE
14370.AP
Bor-Standardlösung, 10000 mg/L B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Standards: Rückführbar auf NIST