Bimsstein, gekörnt 2-5 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Bims
14372-1KG
14372-1KGEA
133.06
EUR
14372-1KG
Bimsstein, gekörnt 2-5 mm, Fluka™
Pumice stone
Schmelzpunkt:
> 500 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148147 CAS-Nummer: 1332-09-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size | 2-5 mm (determined by sieving) |
Grain size 2-5 mm | Min. 80 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...