Selen-Standardlösung, 10000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14381.AD
14381.AE
14381.AP
14381.ADEA
85.7
EUR
14381.AD
14381.AE
14381.AP
Selen-Standardlösung, 10000 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Selen-Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...