Bismut-Standardlösung, 10000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14388.AD 14388.AE 14388.AP
14388.ADEA 104 EUR
14388.AD 14388.AE 14388.AP
Bismut-Standardlösung, 10000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards

Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR