Bismut-Standardlösung, 10000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14388.AD
14388.AE
14388.AP
14388.ADEA
104
EUR
14388.AD
14388.AE
14388.AP
Bismut-Standardlösung, 10000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...