Lithium-Standardlösung, 10000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14394.AE
14394.AD
14394.AP
14394.AEEA
127
EUR
14394.AE
14394.AD
14394.AP
Lithium-Standardlösung, 10000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...