Lithium-Standardlösung, 10000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 127 EUR
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Lithium-Standardlösung, 10000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards

Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134051

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR